Läs mer
3-methylbut-3-enoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-methylbut-3-enoic acid |
| CAS | 1617-31-8 |
| Molekylformel | C5H8O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O2/c1-4(2)3-5(6)7/h1,3H2,2H3,(H,6,7) |
| LEDER | CC(=C)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-methylbut-3-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.12 |
| Formel vikt | 100.0524 |