Läs mer
3-metylbutanamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10563833
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10563833 1 g 1g
10347222 10 g 10g
10650525 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10563833 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB12988DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 541-46-8
Molekylformel C5H11NO
Molekylvikt (g/mol) 101.149
MDL-nummer MFCD00014807
InChI-nyckel SANOUVWGPVYVAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym isovaleramide, butanamide, 3-methyl, 3-methylbutyramide, isovaleric amide, isopentanamide, beta-methylbutyramide, isovaleric acid amide, unii-9cp4kb634m, isovaleramide usan, .beta.-methylbutyramide
PubChem CID 10930
IUPAC-namn 3-metylbutanamid
LEDER CC(C)CC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylbutanamide
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 101.15
Procent renhet 97%