Läs mer
3-Methylbutane-1,2,3-tricarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylbutane-1,2,3-tricarboxylic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O6/c1-8(2,7(13)14)4(6(11)12)3-5(9)10/h4H,3H2,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14) |
| Formel vikt | 204.0634 |
| Procent renhet | >95% |