Läs mer
3-metylbutanol, Solstice™
Produktkod. 16625873
Change view
Kvantitet:
200 L
Förpackning:
Returtrumma i rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
200 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
16625873 200 L Returtrumma i rostfritt stål 200 L
1 options
Produktkod. 16625873 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 59090200L
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 98,5 % (GC)
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 123-51-3
Kokpunkt 131 °C till 132 °C
Flampunkt 43 °C
Förpackning Returtrumma i rostfritt stål
Kvantitet 200 L
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
Procent renhet min. 98,5 %
Kvalitet ACS Lösningsmedel för allmän användning
Fysisk form Vätska