Läs mer
3-Methylbutyl [1-(5-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl]carbamate, Mikromol™
Beskrivning
3-Methylbutyl [1-(5-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl]carbamate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5'-Deoxy-5-fluoro-N-[(3-methylbutoxy)carbonyl]cytidine |
| CAS | 162204-30-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5'-Deoxy-5-fluoro-N-[(3-methylbutoxy)carbonyl]cytidine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H22 F N3 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Cytidine, 5'-deoxy-5-fluoro-N-[(3-methylbutoxy)carbonyl]-, Carbamic acid, [1-(5-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]-, 3-methylbutyl ester, 5'-Deoxy-5-fluoro-N4-(isopentyloxycarbonyl)cytidine, 3-Methylbutyl [1-(5-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl]carbamate, Capecitabine Imp. E (EP), Capecitabine Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22FN3O6/c1-7(2)4-5-24-15(23)18-12-9(16)6-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(3)25-13/h6-8,10-11,13,20-21H,4-5H2,1-3H3,(H,17,18,22,23)/t8-,10-,11-,13-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)CCOC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]2O |
| IUPAC-namn | 3-methylbutyl N-[1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-methyloxolan-2-yl]-5-fluoro-2-oxopyrimidin-4-yl]carbamate |
| Visa mer |