Läs mer
3-Methylbutyl Acetate-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylbutyl Acetate-d3 |
| CAS | 1219804-75-7 |
| Molekylformel | C7 D3 H11 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-Methylbutyl Acetate-d3, Acetic-d3 Acid 3-Methylbutyl Ester, Acetic Acid 3-Methylbutyl Ester-D3 (acetyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3/i3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(=O)OCCC(C)C |
| IUPAC-namn | 3-methylbutyl 2,2,2-trideuterioacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 133.2034 |
| Formel vikt | 133.1182 |