Läs mer
3-Methylbutyl Chloroformate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylbutyl Chloroformate |
| CAS | 628-50-2 |
| Molekylformel | C6H11ClO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Isopentyl Chloroformate, Isopentyl Alcohol, Chloroformate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11ClO2/c1-5(2)3-4-9-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)CCOC(=O)Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.6 |
| Formel vikt | 150.0448 |