Läs mer
3-Methylbutyric-2,2-d2 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylbutanoic-2,2-D2 Acid |
| CAS | 95927-02-9 |
| Molekylformel | C5H8D2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Butanoic-2,2-d2 acid, 3-methyl- (9CI), 3-Methylbutyric-2,2-d2 acid, Isovaleric acid-2,2-d2, 3-Methylbutanoic-2,2-d2 acid, 3-Methylbutanoic-2,2-D2 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/i3D2 |
| LEDER | CC(C([2H])([2H])C(O)=O)C |
| IUPAC-namn | 3-methylbutanoic-2,2-d2 acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.15 |
| Formel vikt | 104.08 |