missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Methylbutyryl-d9 Chloride, CDN

Produktkod. 30308938
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30308938 0.5 g
30320744 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30308938 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND66080.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Methylbutanoyl Chloride-D9
CAS 1219803-46-9
Molekylformel C5 D9 Cl O
Kvantitet 0.5 g
Synonym 3-(Methyl-d3)butanoyl-2,2,3,4,4,4-d6 chloride, Isovaleryl chloride-d9, 3-Methylbutyryl chloride-d9, 3-Methylbutyryl-d9 Chloride, 3-Methylbutanoyl chloride-d9, 3-Methylbutanoyl Chloride-D9
InChI formel InChI=1 S/C5H9ClO/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4 D
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)Cl
IUPAC-namn 2,2,3,4,4,4-hexadeuterio-3-(trideuteriomethyl)butanoyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 129.6328
Formel vikt 129.0907 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.