Läs mer
3-(Metylkarbamoyl)bensenboronsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7035424
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15429907
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H53141.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 832695-88-2 | C8H10BNO3 | 178.98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 832695-88-2
Molekylformel C8H10BNO3
Molekylvikt (g/mol) 178.98
MDL-nummer MFCD04038918
InChI-nyckel FYFFPNFUVMBPRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-n-methylaminocarbonyl phenylboronic acid, 3-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, 3-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, 3-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-n-methylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 3-borono-n-methylbenzamide, boronic acid, 3-methylamino carbonyl phenyl, acmc-209prq, ksc496e8l
PubChem CID 2773524
IUPAC-namn [3-(metylkarbamoyl)fenyl]borsyra
LEDER CNC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 114°C to 124°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 178.98
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.