Läs mer
3-Methylcatechol, 97%
Produktkod. 11479433
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479433 25 g 25g
11489433 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479433 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12324.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 488-17-5 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
Används i organisk syntes. Används för syntes av antibakteriellt medel, antioxidanter, Som polymerhämmare, stabilisator, smakämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används i organisk syntes. Används för syntes av antibakteriellt medel, antioxidanter, Som polymerhämmare, stabilisator, smakämnen.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 488-17-5
Molekylformel C7H8O2
Molekylvikt (g/mol) 124.139
MDL-nummer MFCD00016435
InChI-nyckel PGSWEKYNAOWQDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylcatechol, 2,3-dihydroxytoluene, 3-methylpyrocatechol, 1,2-benzenediol, 3-methyl, 2,3-toluenediol, dihydroxytoluene, pyrocatechol, 3-methyl, catechol, 3-methyl, 1,2-dihydroxy-3-methylbenzene, 3-methyl-1,2-benzenediol
PubChem CID 340
ChEBI CHEBI:18404
IUPAC-namn 3-metylbensen-1,2-diol
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylcatechol
Smältpunkt 62°C to 68°C
Kokpunkt 241°C
Flampunkt 140°C (284°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 774602
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 124.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.