Läs mer
3-Methylcholanthrene, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16339327 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16339327 1 mL
1 options
Produktkod. 16339327 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S2465
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
3-Methylcholanthrene56-49-51000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylcholanthrene
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 56-49-5, 75-09-2
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C21H16
MDL-nummer MFCD00003704
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel PPQNQXQZIWHJRB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C2C=C3C(C=CC4=CC=CC=C34)=C3CCC1=C23
IUPAC-namn 3-metyl-1,2-dihydrobenso[j]aceantrylen
Lösningsmedel eller matris Methylene Chloride
Molekylvikt (g/mol) 268.36
PubChem CID 1674
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:34342
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning