missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methylcholanthrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylcholanthrene |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16/c1-13-6-7-15-12-20-17-5-3-2-4-14(17)8-9-18(20)19-11-10-16(13)21(15)19/h2-9,12H,10-11H2,1H3 |
| Formel vikt | 268.1252 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?