missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Methylcholanthrene, TRC

Produktkod. 18090940
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18090940 50 mg
18080940 100 mg
18090840 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18090940 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM29446050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 56-49-5
Molekylformel C21 H16
Molekylvikt (g/mol) 268.35
Synonym Benz[j]aceanthrylene, 1,2-dihydro-3-methyl-, Cholanthrene, 3-methyl- (8CI), 1,2-Dihydro-3-methylbenz[j]aceanthrylene, 20-MC, 20-Methylcholanthrene, 3-MC, 3-Methyl-1,2-dihydrobenzo[j]aceanthrylene, 3-Methyl-1,2-dihydrocyclopenta[ij]tetraphene, 3-Methylcholanthrene, MCA, Methylcholanthrene, NSC 21970
IUPAC-namn 3-methyl-1,2-dihydrobenzo[j]aceanthrylene
LEDER Cc1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)c5CCc1c25

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Methylcholanthrene
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H16/c1-13-6-7-15-12-20-17-5-3-2-4-14(17)8-9-18(20)19-11-10-16(13)21(15)19/h2-9,12H,10-11H2,1H3
Formel vikt 268.1252
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.