Läs mer
3-Methylcinnamic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10451681 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10451681 10 g Glass bottle 10g
1 options
Produktkod. 10451681 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 296940100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylcinnamic acid
Namnnotering 98%
CAS 3029-79-6
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 116°C to 119°C
Färg White
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C10H10O2
Linjär formel CH3C6H4CH=CHCO2H
MDL-nummer MFCD00016844
Kvantitet 10 g
Synonym 3-methylcinnamic acid, m-methylcinnamic acid, e-3-m-tolyl acrylic acid, 3-m-tolyl acrylic acid, 2e-3-3-methylphenyl acrylic acid, 2e-3-3-methylphenyl prop-2-enoic acid, cinnamic acid, m-methyl, 3-methylcinnamic acid, predominantly trans, 2e-3-3-methylphenyl-2-propenoic acid, 2-propenoic acid, 3-3-methylphenyl-, 2e
InChI-nyckel JZINNAKNHHQBOS-AATRIKPKSA-N
LEDER CC1=CC=CC(=C1)C=CC(=O)O
IUPAC-namn (E)-3-(3-methylphenyl)prop-2-enoic acid
Molekylvikt (g/mol) 162.19
PubChem CID 2063448
ChEBI CHEBI:61118
Formel vikt 162.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methylcinnamic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.