Läs mer
3-Methylcinnamic acid, predominantly trans, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11385339
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11385339
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20914.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3029-79-6
Molekylformel C10H10O2
Molekylvikt (g/mol) 162.188
MDL-nummer MFCD00016844
InChI-nyckel JZINNAKNHHQBOS-AATRIKPKSA-N
Synonym 3-methylcinnamic acid, m-methylcinnamic acid, e-3-m-tolyl acrylic acid, 3-m-tolyl acrylic acid, 2e-3-3-methylphenyl acrylic acid, 2e-3-3-methylphenyl prop-2-enoic acid, cinnamic acid, m-methyl, 3-methylcinnamic acid, predominantly trans, 2e-3-3-methylphenyl-2-propenoic acid, 2-propenoic acid, 3-3-methylphenyl-, 2e
PubChem CID 2063448
ChEBI CHEBI:61118
IUPAC-namn (E)-3-(3-methylphenyl)prop-2-enoic acid
LEDER CC1=CC=CC(=C1)C=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylcinnamic acid
Namnnotering predominantly trans
Smältpunkt 115°C to 119°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 2042550
Formel vikt 162.19
Procent renhet 98%