Läs mer
3-metylcinnolin-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10734013
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10734013 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10110652 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10505374 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10734013 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RJC02157DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 300690-74-8
Molekylformel C9H9N3
Molekylvikt (g/mol) 159.19
MDL-nummer MFCD00466524
InChI-nyckel HOJQDQQMHMVETF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5310645
IUPAC-namn 3-metylcinnolin-5-amin
LEDER CC1=NN=C2C=CC=C(N)C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylcinnolin-5-amine
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 3-methyl-cinnolin-5-ylamine, 5-cinnolinamine, 3-methyl, 3-methyl-5-cinnolinamine, 3-methylcinnoline-5-ylamine, maybridge1_006688, 5-cinnolinamine,3-methyl, cambridge id 5256404, 3-methylcinnolin-5-yl amine, 5-amino-3-methyl-1,2-benzodiazine
Formel vikt 159.19
Procent renhet 95%