Läs mer
3-Methylcrotonyl Glycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylcrotonyl Glycine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO3/c1-4(2)3-5(9)6(8)7(10)11/h3,6H,8H2,1-2H3,(H,10,11) |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 157.0739 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |