Läs mer
3-Methylcrotonylglycine, MedChemExpress
Produktkod. 16434768
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16434768 10 mg
1 options
Produktkod. 16434768 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113232
MedChemExpress 3-Methylcrotonylglycine is an acyl glycine, a normal amino acid metabolite found in urine.
3-Methylcrotonylglycine is an acyl glycine, a normal amino acid metabolite found in urine.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylcrotonylglycine
CAS 33008-07-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H11NO3
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (1590.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 12.5 mg/mL (79.53 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CNC(/C=C(C)\C)=O
Molekylvikt (g/mol) 157.17
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 157.17
Procent renhet 99.25%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism