Läs mer
3-metylcyklohexan-1,2-dion, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11455227
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455227 5 g 5g
11465227 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22623.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3008-43-3 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3008-43-3
Molekylformel C7H10O2
Molekylvikt (g/mol) 126.16
MDL-nummer MFCD00209518
InChI-nyckel JDXJKLGWPNXSHL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methyl-1,2-cyclohexanedione, 1,2-cyclohexanedione, 3-methyl, 1-methyl-2,3-cyclohexadione, coffee dione, fema no. 3305, methylcyclohexanedione, acmc-1cmqp, dsstox_cid_27675, dsstox_rid_82493, dsstox_gsid_47675
PubChem CID 3321360
IUPAC-namn 3-metylcyklohexan-1,2-dion
LEDER CC1CCCC(=O)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylcyclohexane-1,2-dione
Smältpunkt 57°C to 59°C
Kokpunkt 69°C to 72°C (1 mmHg)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 126.16
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.