Läs mer
3-Methylcyclohexanone, 97%
Product Code. 10459050 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
100g
500g
5g
Product Code. 10459050
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 591-24-2 | C7H12O | 112.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 591-24-2
Molekylformel C7H12O
Molekylvikt (g/mol) 112.17
MDL-nummer MFCD00001639
InChI-nyckel UJBOOUHRTQVGRU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 3-methyl, methyl-3 cyclohexanone-1, 3-methyl cyclohexanone, methyl-3 cyclohexanone-1 french, m-methylcyclohexanone, r-3-methylcyclohexanone, +-3r-3-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 3-methyl-, r, cyclohexanone, 3-methyl-, s
PubChem CID 11567
IUPAC-namn 3-metylcyklohexan-1-on
LEDER CC1CCCC(=O)C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Methylcyclohexanone
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -73.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9150g/mL, 0.915
Kokpunkt 169.0°C to 170.0°C
Flampunkt 48°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H9(=O)
Brytningsindex 1.4440 to 1.4460
Kvantitet 500 g
Beilstein 07, 15
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 112.17
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Methylcyclohexanone
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.