Läs mer
3-Methylcytidine, MedChemExpress
Produktkod. 16474508
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16474508 10 mg
1 options
Produktkod. 16474508 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111645
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress 3-Methylcytidine, a urinary nucleoside, can be used as a biomarker of four different types of cancer: lung cancer, gastric cancer, colon cancer, and breast cancer.
3-Methylcytidine, a urinary nucleoside, can be used as a biomarker of four different types of cancer: lung cancer, gastric cancer, colon cancer, and breast cancer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylcytidine
CAS 2140-64-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H15N3O5
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation H2O : 90 mg/mL (349.87 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 83.33 mg/mL (323.94 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(N(C)C(C=C2)=N)=O)O1)O)O
Molekylvikt (g/mol) 257.24
Formel vikt 257.24
Procent renhet 98.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation