Läs mer
3-metylencyklobutankarbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10733073
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10733073 1 g 1g
10324302 10 g 10g
10533743 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10733073 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB02040DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 15760-35-7
Molekylformel C6H7N
Molekylvikt (g/mol) 93.129
MDL-nummer MFCD01085401
InChI-nyckel ZRWMAMOBIQQJSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylenecyclobutanecarbonitrile, 3-methylenecyclobutane-1-carbonitrile, cyclobutanecarbonitrile, 3-methylene, 3-methylenecyclobutane carbonitrile, 3-methylenecyanocyclobutane, 3-methylene cyclobutyl carbonitrile, 3-methylene-1-cyanocyclobutane, 1-cyano-3-methylidenecyclobutane, pubchem10218, 3-methylenecyclobutanenitrile
PubChem CID 27474
IUPAC-namn 3-metylidencyklobutan-1-karbonitril
LEDER C=C1CC(C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylenecyclobutanecarbonitrile
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel CH2=C4H5CN
Kvantitet 1 g
Formel vikt 93.13
Procent renhet 97%