Läs mer
3-Methylenedihydrofuran-2,5-dione, 99%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylenedihydrofuran-2,5-dione |
| CAS | 2170-03-8 |
| Molekylformel | C5H4O3 |
| MDL-nummer | MFCD00005530 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | C=C(CC1=O)C(O1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.08 |
| Procent renhet | 99% |