Läs mer
3-metylflavon-8-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30479436
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30479436 10 g
1 options
Produktkod. 30479436 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM30522010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylflavone-8-Carboxylic Acid
CAS 3468-01-7
Molekylformel C17 H12 O4
Kvantitet 10 g
Synonym 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylic Acid, Flavoxate Hydrochloride Imp. A (EP), 3-Methyl-flavone-8-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C17H12O4/c1-10-14(18)12-8-5-9-13(17(19)20)16(12)21-15(10)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,1H3,(H,19,20)
LEDER CC1=C(Oc2c(cccc2C1=O)C(=O)O)c3ccccc3
IUPAC-namn 3-metyl-4-oxo-2-fenylkromen-8-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 280.27
Formel vikt 280.0736