missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Methylfluoranthene, TRC

Produktkod. 30133452
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133452 100 mg
30010249 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133452 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM305315100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1706-01-0
Molekylformel C17H12
Molekylvikt (g/mol) 216.28
Synonym Fluoranthene, 3-methyl-;
IUPAC-namn 3-methylfluoranthene
LEDER Cc1ccc2c3ccccc3c4cccc1c24

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Methylfluoranthene
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H12/c1-11-9-10-16-14-6-3-2-5-13(14)15-8-4-7-12(11)17(15)16/h2-10H,1H3
Formel vikt 216.0939
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.