Läs mer
3-metylfuran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10643532 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10643532 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10643532 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 342300010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 930-27-8 | C5H6O | 82.1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylfuran
Namnnotering 98%
CAS 930-27-8
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9200g/mL, 0.92
Kokpunkt 65.0°C to 66.0°C
Flampunkt −22°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C5H6O
Brytningsindex 1.4310 to 1.4330
MDL-nummer MFCD00060134
Kvantitet 1 g
Synonym furan, 3-methyl, 3-methylfurane, 3-methyl furan, 3-methyl-furan, 3-methyl-fura, 3-methylfuran, pubchem19993, 3-methylfuran-methyl-d3, acmc-20an04, 3-methylfuran 1gr
InChI-nyckel KJRRQXYWFQKJIP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=COC=C1
IUPAC-namn 3-metylfuran
Molekylvikt (g/mol) 82.1
PubChem CID 13587
Formel vikt 82.1
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methylfuran
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.