Läs mer
3-Methylfuran-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylfuran-methyl-d3 |
| CAS | 105855-05-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C5 2H3 H3 O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Furan','3-(methyl-d3)-, 3-Methylfuran D3 (Methyl D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O/c1-5-2-3-6-4-5/h2-4H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])c1cocc1 |
| IUPAC-namn | 3-(trideuteriomethyl)furan |
| Molekylvikt (g/mol) | 85.12 |
| Visa mer |