Läs mer
3-Methylfuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylfuran |
| CAS | 930-27-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C5 H6 O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Furan','3-methyl- (7CI','8CI','9CI','ACI), 3-Methylfuran (ACI), NSC 346905 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O/c1-5-2-3-6-4-5/h2-4H,1H3 |
| LEDER | Cc1cocc1 |
| IUPAC-namn | 3-methylfuran |
| Molekylvikt (g/mol) | 82.1 |
| Visa mer |