Läs mer
3-Methylglutaconic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylglutaconic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O4/c1-4(2-5(7)8)3-6(9)10/h2H,3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10) |
| Formel vikt | 144.0423 |
| Procent renhet | >95% |