Läs mer
3-Methylglutaric acid, MedChemExpress
Beskrivning
3-Methylglutaric acid, a leucine metabolite, is a conspicuous C6 dicarboxylic organic acid classically associated with two distinct leucine pathway enzyme deficiencies, 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA lyase (HMGCL) and 3-methylglutaconyl CoA hydratase (AUH).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylglutaric acid |
| CAS | 626-51-7 |
| Färg | Colorless |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C6H10O4 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (684.28 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O)CC(C)CC(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.14 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 146.14 |
| Visa mer |