Läs mer
3-Methylglutaric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylglutaric acid |
| CAS | 626-51-7 |
| Molekylformel | C6 H10 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Pentanedioic acid','3-methyl- (9CI','ACI), 3-Methylpentanedioic acid (ACI), Glutaric acid','3-methyl- (7CI','8CI), Glutaric acid','β-methyl- (4CI), 3-Methylglutaric acid, NSC 14870, β-Methylglutaric acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O4/c1-4(2-5(7)8)3-6(9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10) |
| LEDER | CC(CC(=O)O)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-methylpentanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.14 |
| Formel vikt | 146.0579 |