Läs mer
3-metylglutarisk anhydrid, 97 %
Produktkod. 10222462 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10222462 5 g Glasflaska 5g
10562711 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10222462 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 126870050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4166-53-4 | C6H8O3 | 128,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4166-53-4
Molekylformel C6H8O3
Molekylvikt (g/mol) 128.13
MDL-nummer MFCD00006683
InChI-nyckel MGICRVTUCPFQQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylglutaric anhydride, 4-methyldihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, 3-methylglutaricanhydride, .beta.-methylglutaric anhydride, acmc-1ago6, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro-4-methyl, 3-methyl glutaric anhydride, beta-methylglutaric anhydride, 4-methyltetrahydropyran-2,6-dione
PubChem CID 77828
IUPAC-namn 4-metyloxan-2,6-dion
LEDER CC1CC(=O)OC(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylglutaric anhydride
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 40°C to 45°C
Färg Vitt
Kokpunkt 180°C to 182°C (25.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 17, 415
Löslighetsinformation Solubility in water: may decompose
Formel vikt 128.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint lågsmältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methylglutaric anhydride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.