Läs mer
3-metylglutarisk anhydrid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylglutaric Anhydride |
| CAS | 4166-53-4 |
| Molekylformel | C31 H32 N2 O8 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Dihydro-4-methyl-2H-pyran-2,6(3H)-dione, 3-Methylglutaric Anhydride, 4-Methyltetrahydropyran-2,6-dione, beta-Methylglutaric Anhydride, beta-Methylglutaryl Anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C31H32N2O8/c1-37-23-14-12-21(13-15-23)31(20-8-5-4-6-9-20,22-10-7-11-24(18-22)38-2)40-19-25-27(35)28(39-3)29(41-25)33-17-16-26(34)32-30(33)36/h4-18,25,27-29,35H,19H2,1-3H3,(H,32,34,36)/t25-,27?,28?,29-,31?/m1/s1 |
| LEDER | COC1C(O)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4cccc(OC)c4)O[C@H]1N5C=CC(=O)NC5=O |
| IUPAC-namn | 1-[(2R,5R)-4-hydroxy-3-metoxi-5-[[(3-metoxifyrenyl)-(4-metoxyfenyl)-fenylmetoxi]metyl]oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion |
| Molekylvikt (g/mol) | 560.594 |
| Formel vikt | 560.216 |