Läs mer
3-Methylglutarylcarnitine Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylglutarylcarnitine Chloride |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H23NO6.ClH/c1-9(5-11(15)16)6-13(19)20-10(7-12(17)18)8-14(2,3)4;/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H-,15,16,17,18);1H |
| Formel vikt | 325.1292 |