Läs mer
3-Methylguanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylguanine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N5O/c1-11-4-3(8-2-9-4)5(12)10-6(11)7/h2H,1H3,(H,8,9)(H2,7,10,12) |
| Formel vikt | 165.0651 |