Läs mer
3-Methylheptane, 97%
Produktkod. 15408949
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15408949 1 g 1g
15418949 5 g 5g
15428949 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15408949 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12006.03
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 589-81-1 | C8H18 | 114.232 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 589-81-1
Molekylformel C8H18
Molekylvikt (g/mol) 114.232
MDL-nummer MFCD00027244
InChI-nyckel LAIUFBWHERIJIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptane, 3-methyl, 2-ethylhexane, 3-methyl-heptane, 2-butylbutane, 3-methyl-heptan, heptane, 3-methyl-, r, acmc-20mdw0, 3-methyl-s-heptane, 3-methylheptane, acmc-1axq2
PubChem CID 11519
IUPAC-namn 3-metylheptan
LEDER CCCCC(C)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylheptane
Smältpunkt -121°C
Densitet 0.71
Kokpunkt 118°C to 120°C
Flampunkt 7°C (44°F)
Brytningsindex 1.398
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1262
Beilstein 1730777
Formel vikt 114.23
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.