Läs mer
3-Methylhexahydrophthalic Anhydride, TRC
Produktkod. 17913395
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17913395 100 mg
17922595 250 mg
17933115 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17913395 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM312385100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57110-29-9
Molekylformel C9 H12 O3
Molekylvikt (g/mol) 168.19
Synonym Other Names: 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, 3-methyl- (6CI), Hexahydro-4-methyl-1,3-isobenzofurandione, 3-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, 3-Methylhexahydrophthalic acid anhydride, 3-Methylhexahydrophthalic anhydride, Hexahydro-3-methylphthalic anhydride, Pentadiene-maleic anhydride adduct, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, 3-methyl- (6CI), Hexahydro-4-methyl-1,3-isobenzofurandione, 3-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, 3-Methylhexahydrophthalic acid anhydride, 3-Methylhexahydrophthalic anhydride, Hexahydro-3-methylphthalic anhydride, Pentadiene-maleic anhydride adduct
IUPAC-namn 4-methyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione
LEDER CC1CCCC2C1C(=O)OC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylhexahydrophthalic anhydride
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H12O3/c1-5-3-2-4-6-7(5)9(11)12-8(6)10/h5-7H,2-4H2,1H3
Formel vikt 168.0786