Läs mer
3-Methylhexane, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30322077
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
30322077 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 30322077 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC15088085
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylhexane
CAS 589-34-4
Analyt- eller komponentnamn 3-Methylhexane
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H16
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 3-Methylhexane, (±)-3-Methylhexane, 2-Ethylpentane, NSC 73937
InChI formel InChI=1S/C7H16/c1-4-6-7(3)5-2/h7H,4-6H2,1-3H3
Lösningstyp Neat
LEDER CCCC(C)CC
IUPAC-namn 3-methylhexane
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 100.2
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 100.1252 g/mol