Läs mer
3-Methylhexanoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15462172 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15462172
Brand: Thermo Scientific Acros 456600010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 3780-58-3
Molekylformel C7H14O2
Molekylvikt (g/mol) 130.19
InChI-nyckel NZQMQVJXSRMTCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylcaproic acid, 3-methyl-hexanoic acid, hexanoic acid, 3-methyl, 3-methylhexylic acid, 3-methyl hexanoic acid, hexanoicacid,3-methyl, 3-methyl-2-hexanoic acid, 2-02-00-00298 beilstein handbook reference
PubChem CID 95315
IUPAC-namn 3-methylhexanoic acid
LEDER CCCC(C)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylhexanoic acid
Kokpunkt 215.0°C to 216.0°C
Flampunkt 102°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96.0 to max. 104% min. (Acid)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 130.19
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methylhexanoic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.