Läs mer
3-Methylhexanoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylhexanoic acid |
| Kokpunkt | 215.0°C to 216.0°C |
| Flampunkt | 102°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 96.0 to max. 104% min. (Acid) |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 130.19 |
| Procent renhet | 97% |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 3-Methylhexanoic acid
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .