Läs mer
3-Methylhippuric acid, 97%
Produktkod. 15490288
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15490288 1 g 1g
15400298 5 g 5g
15410298 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53458.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 27115-49-7 | C10H11NO3 | 193.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27115-49-7
Molekylformel C10H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 193.20
MDL-nummer MFCD00044399
InChI-nyckel YKAKNMHEIJUKEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylhippuric acid, m-methylhippuric acid, n-m-toluoyl glycine, m-toluric acid, n-3-methylbenzoyl glycine, 3-methylbenzoylglycine, glycine, n-3-methylbenzoyl, meta-methylhippuric acid, hippuric acid, m-methyl, 3-methyl hippuric acid
PubChem CID 99223
ChEBI CHEBI:68500
LEDER CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylhippuric acid
Smältpunkt 138°C to 140°C
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 2-[(3-metylfenyl)formamido]ättiksyra
Formel vikt 193.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.