Läs mer
3-Methylimidazolidine-2,4-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylimidazolidine-2,4-dione |
| CAS | 6843-45-4 |
| Molekylformel | C4 H6 N2 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Methylhydantoin, 3-Methyl-2,4-imidazolidinedione, 1-Methyl-2,5-dioxoimidazolidine, 3-Methylimidazolidine-2,4-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O2/c1-6-3(7)2-5-4(6)8/h2H2,1H3,(H,5,8) |
| LEDER | CN1C(=O)CNC1=O |
| IUPAC-namn | 3-methylimidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.103 |
| Formel vikt | 114.043 |