Läs mer
3-Methylindole, 98%
Produktkod. 10553481 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10553481 25 g Plastflaska 25g
10409630 10 g Glasflaska 10g
10366670 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10553481 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 127030250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 83-34-1 | C9H9N | 131.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-34-1
Molekylformel C9H9N
Molekylvikt (g/mol) 131.18
MDL-nummer MFCD00005627
InChI-nyckel ZFRKQXVRDFCRJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylindole, skatole, scatole, skatol, 1h-indole, 3-methyl, beta-methylindole, indole, 3-methyl, 3-mi, 3-methyl-4,5-benzopyrrole, 3-methyl indole
PubChem CID 6736
ChEBI CHEBI:9171
IUPAC-namn 3-metyl-lH-indol
LEDER CC1=CNC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylindole
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 95.0°C to 98.0°C
Färg Brun till vit
Kokpunkt 265.0°C to 266.0°C (755.0 mmHg)
Flampunkt 132°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 20, 315
Merck Index 15, 8698
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.45g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in alcohol,benzene,chloroform and ether
Formel vikt 131.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.