Läs mer
3-metylindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11316706
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11316706 5 g 5g
11326706 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316706 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03890.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 83-34-1 | C9H9N | 131.178 g/mol
3-Methylindol används ofta som en komponent i kommersiella dofter och parfymer. Det hjälper fluorescerande guanosinanalog, som i en dimetoxytrityl, fosforamiditskyddad form, kan sättas in platsspecifikt i oligonukleotider genom en 3-5-fosfodiester-koppling med hjälp av en automatiserad DNA-syntetisator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3-Methylindol används ofta som en komponent i kommersiella dofter och parfymer. Det hjälper fluorescerande guanosinanalog, som i en dimetoxytrityl, fosforamiditskyddad form, kan sättas in platsspecifikt i oligonukleotider genom en 3?5?fosfodiester-bindning med hjälp av en
, Soluther
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara mörkt åtskilt från oxidationsmedel. Inkompatibel med lätta, starka syror, syraahydrider, syraklorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-34-1
Molekylformel C9H9N
Molekylvikt (g/mol) 131.178
MDL-nummer MFCD00005627
InChI-nyckel ZFRKQXVRDFCRJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylindole, skatole, scatole, skatol, 1h-indole, 3-methyl, beta-methylindole, indole, 3-methyl, 3-mi, 3-methyl-4,5-benzopyrrole, 3-methyl indole
PubChem CID 6736
ChEBI CHEBI:9171
IUPAC-namn 3-metyl-lH-indol
LEDER CC1=CNC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylindole
Smältpunkt 94°C to 97°C
Kokpunkt 265°C to 268°C
Flampunkt 132°C (269°F)
Odör Stench
Kvantitet 5 g
Beilstein 111296
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,8560
Löslighetsinformation Soluble in water,Ether,Alcohols,Benzene,Acetone,Chloroform.
Formel vikt 131.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methylindole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methylindole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.