Läs mer
3-Methylindole-d8,NH, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-1 H-Indole-d8 |
| CAS | 697807-03-7 |
| Molekylformel | C9 2H8 H N |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 1 H-Indole-2,4,5,6,7-d5, 3-(methyl-d3)-, 3-(Methyl-d3)-1 H-indole-2,4,5,6,7-d5, 3-Methyl-1 H-indole-d8, 3-Methylindole-D8, Scatole-d8, Skatol-d8, β-Methylindole-d8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H9N/c1-7-6-10-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6,10 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| LEDER | [2 H]c1[nH]c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c1C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,4,5,6,7-pentadeuterio-3-(trideuteriomethyl)-1 H-indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.22 |
| Formel vikt | 139.1237 g/mol |
| Visa mer |