Läs mer
3-Methylisothiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylisothiazole |
| CAS | 693-92-5 |
| Molekylformel | C4H5NS |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NS/c1-4-2-3-6-5-4/h2-3H,1H3 |
| LEDER | CC1=NSC=C1 |
| IUPAC-namn | 3-methylisothiazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 99.15 |
| Formel vikt | 99.01 |