Läs mer
(3-metylisoxazol-5-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10215484
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10215484 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10644215 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10215484 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC27009CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 14716-89-3
Molekylformel C5H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 113.116
MDL-nummer MFCD09859210
InChI-nyckel OFSDWHRZVRCPBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylisoxazol-5-yl methanol, 3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanol, 3-methyl-5-isoxazolemethanol, 5-isoxazolemethanol,3-methyl, 3-methylisoxazol-5-yl methan-1-ol, 3-methylisoxazole-5-methanol, 5-isoxazolemethanol, 3-methyl, 3-methyl-5-isoxazolyl methanol, 5-hydroxymethyl-3-methylisoxazole, 5-hydroxymethyl-3-methyl-isoxazole
PubChem CID 10820493
IUPAC-namn (3-metyl-l,2-oxazol-5-yl)metanol
LEDER CC1=NOC(=C1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Methylisoxazol-5-yl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 113.12
Procent renhet 97%