Läs mer
(3-metylisoxazol-5-ylmetyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10397354
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10397354 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10712694 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10397354 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC27013CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 154016-55-4
Molekylformel C5H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 112.132
MDL-nummer MFCD06738858
InChI-nyckel JKVMPILAJBLISV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylisoxazol-5-ylmethyl amine, 3-methylisoxazol-5-yl methanamine, 5-aminomethyl-3-methylisoxazole, 3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 3-methylisoxazol-5-yl methylamine, 1-3-methylisoxazol-5-yl methanamine, 5-isoxazolemethanamine, 3-methyl, 1-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 1-3-methyl-5-isoxazolyl methanamine, c-3-methyl-isoxazol-5-yl-methylamine
PubChem CID 16481072
IUPAC-namn (3-metyl-l,2-oxazol-5-yl)metanamin
LEDER CC1=NOC(=C1)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Methylisoxazol-5-ylmethyl)amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 112.13
Procent renhet 97%