Läs mer
(3-metylisoxazol-5-ylmetyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10712694
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10712694 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10397354 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10712694 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC27013DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 154016-55-4
Molekylformel C5H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 112.132
MDL-nummer MFCD06738858
InChI-nyckel JKVMPILAJBLISV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylisoxazol-5-ylmethyl amine, 3-methylisoxazol-5-yl methanamine, 5-aminomethyl-3-methylisoxazole, 3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 3-methylisoxazol-5-yl methylamine, 1-3-methylisoxazol-5-yl methanamine, 5-isoxazolemethanamine, 3-methyl, 1-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 1-3-methyl-5-isoxazolyl methanamine, c-3-methyl-isoxazol-5-yl-methylamine
PubChem CID 16481072
IUPAC-namn (3-metyl-l,2-oxazol-5-yl)metanamin
LEDER CC1=NOC(=C1)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Methylisoxazol-5-ylmethyl)amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 112.13
Procent renhet 97%